Merck
904317
Sigma-Aldrich
Lithocholic-2,2,4,4-d4 acid solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 505,00
US$ 505,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 505,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24D4H36O3
Peso molecular:
380.60
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
US$ 505,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in methanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
SMILES string
O=C(O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@](CC2)(C)C1C(CC3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](O)C([2H])([2H])C4)C
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18?,19-,20?,21?,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
InChI key
SMEROWZSTRWXGI-DQTGFMBMSA-N
Packaging
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)