Merck
W348805
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-methylpentanoate
≥98%, FG
Sinónimos:
Manzanate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2CH(CH3)CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
144.21
Número de FEMA:
3488
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10616
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.526
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
153-152 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
green; melon; fruity
cadena SMILES
CCCC(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
HZPKNSYIDSNZKW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Saeedeh Noushini et al.
Scientific reports, 10(1), 19799-19799 (2020-11-15)
Diverse methods have been used to sample insect semiochemicals. Sampling methods can differ in efficiency and affinity and this can introduce significant biases when interpreting biological patterns. We compare common methods used to sample tephritid fruit fly rectal gland volatiles