Merck
W358126
Sigma-Aldrich
3-Octanol
greener alternative
natural, ≥97%, FCC, FG
Sinónimos:
Ethyl pentyl carbinol
Seleccione un Tamaño
W358126-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 159,00
1 KG
US$ 410,00
4 KG
US$ 974,00
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W358126-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 159,00
1 KG
US$ 410,00
4 KG
US$ 974,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH(OH)CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
130.23
Número de FEMA:
3581
Beilstein:
1719310
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.098
NACRES:
NA.21
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
~4.5 (vs air)
presión de vapor
~1 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
densidad
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
cheese; creamy; mushroom; musty; earthy
cadena SMILES
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Octanol is one of the major volatile flavor components of mushroom.[1][2]
Natural occurrence: Spearmint oil, oat groats, Ocimum basilicum, pimento leaf and truffle.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicación
  • Impact of aroma-enhancing microorganisms on aroma attributes of industrial Douchi: An integrated analysis using E-nose, GC-IMS, GC-MS, and descriptive sensory evaluation.: This study explores the enhancement of aroma attributes in Douchi through the use of aroma-enhancing microorganisms. It highlights the role of 3-Octanol in modifying flavor profiles, which could lead to improved food processing techniques (Li et al., 2024).
  • Nematicidal Activity of Phytochemicals against the Root-Lesion Nematode Pratylenchus penetrans.: Investigates the potential use of 3-Octanol as a natural nematicide. This research highlights its effectiveness in controlling agricultural pests, offering a safer alternative to synthetic pesticides (Barbosa et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile composition of fourteen species of fresh wild mushrooms (Boletales).
Rapior S, et al.
J. Essent. Oil Res., 9(2), 231-234 (1997)
Mushroom flavor.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(1), 1-4 (1981)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 53-53 (1996)
Nannan Chen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 460(4), 944-948 (2015-04-07)
Age-related memory impairment (AMI) is a phenomenon observed from invertebrates to human. Memory extinction is proposed to be an active inhibitory modification of memory, however, whether extinction is affected in aging animals remains to be elucidated. Employing a modified paradigm
Yichun Shuai et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(48), E6663-E6672 (2015-12-03)
Recent studies have identified molecular pathways driving forgetting and supported the notion that forgetting is a biologically active process. The circuit mechanisms of forgetting, however, remain largely unknown. Here we report two sets of Drosophila neurons that account for the