Merck
W352117
Sigma-Aldrich
1-Propanethiol
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
Propyl mercaptan, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
76.16
Número de FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.071
grado
FG
Halal
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
2.54 (vs air)
presión de vapor
122 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.426 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
mp
−113 °C (lit.)
densidad
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cabbage; onion; alliaceous
cadena SMILES
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)