W350605
2-Methylbutyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
2-Methylbutyl 3-methylbutanoate
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
300
400
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
191-195 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
apple; green; herbaceous; cheesy; fruity; wine-like
cadena SMILES
CCC(C)COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)7-12-10(11)6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
CYGPPWVXOWCHJB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?