Merck
W339504
Sigma-Aldrich
(1R)-(−)-Myrtenal
≥97%
Sinónimos:
(−)-Myrtenal, (1R)-2-Pinen-10-al, (1R)-6,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-2-carboxaldehyde
Seleccione un Tamaño
W339504-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 121,00
1 KG
US$ 644,00
US$ 54,60
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W339504-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 121,00
1 KG
US$ 644,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
FEMA Number:
3395
Beilstein/REAXYS Number:
2961587
Council of Europe no.:
10379
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
5.106
NACRES:
NA.21
organoleptic:
green; spicy; minty; cooling; woody
grade:
Halal
Kosher
biological source:
synthetic
food allergen:
no known allergens
US$ 54,60
Fecha estimada de envío13 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Halal
Kosher
reg. compliance
FDA 21 CFR 117
assay
≥97%
optical activity
[α]20/D −15°, neat
refractive index
n20/D 1.503 (lit.)
bp
220-221 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
green; spicy; minty; cooling; woody
SMILES string
[H]C(=O)C1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-10(2)8-4-3-7(6-11)9(10)5-8/h3,6,8-9H,4-5H2,1-2H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
KMRMUZKLFIEVAO-IUCAKERBSA-N
Categorías relacionadas
Biochem/physiol Actions
Taste at 30 ppm
Other Notes
Natural occurrence: Cumin seed, juniper berry, pepper, peppermint, scotch spearmint.
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F
flash_point_c
78 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)