Merck
W335900
Sigma-Aldrich
2-Methylbutyl 2-methylbutyrate
natural, ≥98%, FG
Sinónimos:
DL-2-Methylbutyric acid 2-methylbutyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH(CH3)C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.26
Número de FEMA:
3359
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
10773
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.516
NACRES:
NA.21
grado
FG
Kosher
natural
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.411-1.417 (lit.)
bp
70-72 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green; waxy; fruity; sweet
cadena SMILES
CCC(C)COC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-8(3)7-12-10(11)9(4)6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
Clave InChI
PVYFCGRBIREQLL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
152.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
67 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)