M46845
2-Methylfuran
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
Sinónimos:
Silvan
Productos recomendados
densidad de vapor
2.8 (vs air)
presión de vapor
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
200-400 BHT as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.433 (lit.)
bp
63-66 °C (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?