Merck
W324426
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylpyrazine
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Sinónimos:
Potato pyrazine
Seleccione un Tamaño
W324426-SAMPLE-K
US$ 59,60
100 G
US$ 490,00
1 KG
US$ 4.510,00
US$ 59,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W324426-SAMPLE-K
US$ 59,60
100 G
US$ 490,00
1 KG
US$ 4.510,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.17
Número de FEMA:
3244
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.019
NACRES:
NA.21
US$ 59,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.5040 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
densidad
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
cocoa; musty; nutty; peanut; potato
cadena SMILES
Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-4-8-6(2)7(3)9-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2,3,5-Trimethylpyrazine is a volatile organic flavor component of roasted coffee beans [1], cooked rice [2] and soy paste.[3] It has baked goods, roasted barley, cocoa, coffee, popcorn, baked potatoes, roasted peanut like odor.[3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicación
2,3,5-Trimethylpyrazine can be used as a flavor ingredient in food industries.[4]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effects of odor generated from the glycine/glucose Maillard reaction on human mood and brainwaves
Zhou L, et al.
Food & Function, 7(6), 2574-2581 (2016)
Safety assessment of 2-ethyl-3,(5 or 6) dimethylpyrazine as a food ingredient
Burdock GA and Carabin IG
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 50(3), 303-312 (2008)
Analysis of roasted coffee bean volatiles by using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Ryan D, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1-2), 57-65 (2004)
Characterization of the volatile substances and aroma components from traditional soypaste.
Zhang Y, et al.
Molecules (Basel), 15(5), 3421-3427 (2010)
Deng-Rong Xiao et al.
Scientific reports, 5, 17120-17120 (2015-11-27)
The aroma attributes of sulfurous, mushroom and earthy are the most important characteristics of the aroma of Tuber melanosporum. However, these three aroma attributes are absent in the T. melanosporum fermentation system. To improve the quality of the aroma, repeated