Merck
W323130
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)pyrazine
FG
Sinónimos:
Methyl pyrazinyl sulfide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6N2S
Número de CAS:
Peso molecular:
126.18
Número de FEMA:
3231
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.034
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Formulario
solid
mp
42.5-45.5 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
hazelnut; musty; nutty
cadena SMILES
CSC1=CN=CC=N1
InChI
1S/C5H6N2S/c1-8-5-4-6-2-3-7-5/h2-4H,1H3
Clave InChI
KBPBOWBQRUXMFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)