Merck
W320102
Sigma-Aldrich
Methyl propyl disulfide
≥95%, FG
Sinónimos:
1-methyldisulfanylpropane, 2,3-dithiahexane, Methyl dithiopropane
Seleccione un Tamaño
W320102-SAMPLE-K
US$ 54,60
25 G
US$ 95,10
100 G
US$ 176,00
1 KG
US$ 1.080,00
US$ 54,60
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W320102-SAMPLE-K
US$ 54,60
25 G
US$ 95,10
100 G
US$ 176,00
1 KG
US$ 1.080,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2SSCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.25
Número de FEMA:
3201
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
585
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
12.019
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
69-71 °C/43 mmHg (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
alliaceous; sulfurous
cadena SMILES
CCCSSC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-4-6-5-2/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
PUCHCUYBORIUSM-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Evaluation of the Perceptual Interaction among Sulfur Compounds in Mango by Feller′s Additive Model, Odor Activity Value, and Vector Model.: This study explores the perceptual interactions of sulfur compounds including methyl propyl disulfide in mango, providing insights into flavor enhancement and perception in food chemistry (Xiao et al., 2019).
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
43 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample