Merck
W319519
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-pentenoic acid
natural (US), 97.0%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número de FEMA:
3195
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
FG
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
97.0%
índice de refracción
n20/D 1.460
densidad
0.982 g/mL
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
pungent; acidic; fruity; sweet; woody
cadena SMILES
CC/C=C(C)/C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
Clave InChI
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)