Merck
W319503
Sigma-Aldrich
trans-2-Methyl-2-pentenoic acid
≥98%, FCC, FG
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH=C(CH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
114.14
Número de FEMA:
3195
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
4177
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
8.055
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
densidad de vapor
>1 (vs air)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.46 (lit.)
bp
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
123-125 °C/30 mmHg
mp
26-28 °C (lit.)
densidad
0.979 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
jam; acidic; fruity; sour
cadena SMILES
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
Clave InChI
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)