Merck
W315230
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentenolone
natural, 97%, FG
Sinónimos:
3-Ethylcyclopentan-1,2-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Número de FEMA:
3152
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
07.057
NACRES:
NA.21
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
97%
índice de refracción
n/D 1.476
densidad
1.066 at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
caramel; maple; sweet
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1CCC(CC)=C1O
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-5-3-4-6(8)7(5)9/h9H,2-4H2,1H3
Clave InChI
JHWFWLUAUPZUCP-UHFFFAOYSA-N
Precaución
Air Sensitive (Nitrogen flush and store all ppk and bulk under nitrogen)
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)