W314609
2,2′-(Dithiodimethylene)difuran
≥95%, FG
Sinónimos:
Furfuryl disulfide, Coffee difuran, Difurfuryl disulfide
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.585 (lit.)
bp
112-115 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
densidad
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
cabbage; coffee; meaty; onion; roasted; sulfurous
cadena SMILES
C(SSCc1ccco1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O2S2/c1-3-9(11-5-1)7-13-14-8-10-4-2-6-12-10/h1-6H,7-8H2
Clave InChI
CBJPZHSWLMJQRI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?