The product exhibits extremely low solubility in water, approximately 50 ug/L. Its solubility is as follows:
DMF: 20 mg/ml
DMSO: 20 mg/ml
Ethanol: 30 mg/ml
Ethanol:PBS (pH 7.2) (1:2): 0.25 mg/ml
W283215
Palmitic acid
natural, 98%, FG
Sinónimos:
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
Seleccione un Tamaño
US$ 58,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 58,50
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
presión de vapor
10 mmHg ( 210 °C)
Ensayo
98%
Formulario
crystals or chunks
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
solubilidad
water: 0.00005 g/L at 20 °C
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
faint; fatty
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the solubility of Palmitic Acid of the product W283215
1 answer-