Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 275,00 |
1 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.120,00 |
10 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 6.750,00 |
25 kg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 14.890,00 |
Acerca de este artículo
US$ 275,00
biological source
non-animal source
Quality Segment
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
mp
240 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 25 mg/mL
suitability
suitable for manufacturing use
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
General description
Programa M-Clarity
Nuestra completa cartera de productos químicos de los proceso upstream no solo proporciona a los fabricantes biofarmacéuticos materias primas de gran calidad para la producción de tratamientos clásicos y novedosos, sino que también les ayuda a llegar más deprisa al mercado y simplificar los desafíos normativos. Confíe en nosotros para ofrecer transparencia en la cadena de suministro y dispensación fiable en todo el mundo, agilizando la calificación de su producto con el mejor soporte y servicio normativo de su clase.
Application
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline powder | form - | form - | form solid |
| biological source non-animal source | biological source - | biological source - | biological source - |
| impurities endotoxin, heavy metals, trace metals, tested | impurities - | impurities - | impurities - |
| suitability suitable for manufacturing use | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| foreign activity cytotoxicity, tested | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cisteína
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?