Merck
W309101
Sigma-Aldrich
γ-Undecalactone
natural (US), ≥98%, FG
Sinónimos:
γ-Undecalactone, US natural
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H20O2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número de FEMA:
3091
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.002
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
164-166 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
coconut; creamy; fatty; fruity; peach
cadena SMILES
CCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-10-8-9-11(12)13-10/h10H,2-9H2,1H3
Clave InChI
PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Información legal
For R&D Use and/or Food Manufacturing only
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
293.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
145 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2