Merck
44542
Supelco
γ-Nonalactone
analytical standard
Sinónimos:
γ-Nonanoic lactone, Coconut aldehyde
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 174,00
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 174,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H16O2
Número de CAS:
Peso molecular:
156.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 174,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
grado
analytical standard
Ensayo
≥98.5% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.446-1.450
n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
densidad
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
γ-Nonalactone is a flavor volatile compound, belonging to the group of lactones and is one of the minor chiral compound present in vanilla.[1]
Aplicación
γ-Nonalactone may be used as an analytical reference standard for the identification and quantification of the analyte in freshly cooked non-scented rice using modified headspace solid-phase microextraction (SPME) method followed by gas chromatography-olfactometry (GC-O) analysis and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
126 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles
Vanilla (2010)
Screening for gamma-nonalactone in the headspace of freshly cooked non-scented rice using SPME/GC-O and SPME/GC-MS
Zheng Z, et al.
Molecules (Basel), 14(8), 2927-2934 (2009)