Merck
W302902
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol
FCC, FG
Sinónimos:
D-Glucitol
Seleccione un Tamaño
W302902-SAMPLE-K
US$ 56,20
1 KG
US$ 72,10
10 KG
US$ 205,00
25 KG
US$ 309,00
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W302902-SAMPLE-K
US$ 56,20
1 KG
US$ 72,10
10 KG
US$ 205,00
25 KG
US$ 309,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O6
Número de CAS:
Peso molecular:
182.17
Número de FEMA:
3029
Beilstein:
1721899
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
81c
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Kosher
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1835
densidad de vapor
<1 (vs air)
presión de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
descripción
derived from GMO corn
Formulario
crystals or granules
powder or chunks
actividad óptica
[α]20/D +104°, c = 0.4 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
wheat
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Descripción general
D-Sorbitol is a sugar alcohol commonly used as an artificial sweetener, anticaking agent, emulsifier, humectant, thickener and flavoring agent in the food industry.[1][2]
Aplicación
  • Molecular Correlates of Diapause in Aphidoletes aphidimyza.: This study explores the molecular mechanisms underlying diapause in the predator Aphidoletes aphidimyza, highlighting the role of ᴅ-Sorbitol in metabolic adjustments during this state. (Dai et al., 2024).
  • Sugar substitutes on caries prevention in permanent teeth among children and adolescents: a systematic review and meta-analysis.: This systematic review evaluates the effectiveness of various sugar substitutes, including ᴅ-Sorbitol, in preventing dental caries in children and adolescents. (Luo et al., 2024).
  • Enhancing Mechanical Properties of Corn Bran Arabinoxylan Films for Sustainable Food Packaging.: Research on improving the mechanical properties of biodegradable films using ᴅ-Sorbitol, aimed at creating sustainable food packaging solutions. (Alahmed & Simsek, 2024).
  • Development and characterization of camel gelatin films: Influence of camel bone age and glycerol or sorbitol on film properties.: The study examines the effects of ᴅ-Sorbitol on the properties of camel gelatin films, aimed at improving the quality of biopolymer materials. (Al-Hassan, 2024).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Encyclopedia of Food and Color Additives, 2, 2627-2627 (1997)
Daily intake assessment of saccharin, stevioside, D-sorbitol and aspartame from various processed foods in Korea.
Chung MS, et al
Food Additives and Contaminants, 22(11), 1087-1097 (2005)
Arlene E Dent et al.
PloS one, 3(10), e3557-e3557 (2008-10-30)
Antibodies that impair Plasmodium falciparum merozoite invasion and intraerythrocytic development are one of several mechanisms that mediate naturally acquired immunity to malaria. Attempts to correlate anti-malaria antibodies with risk of infection and morbidity have yielded inconsistent results. Growth inhibition assays
Reddy Ranjith K Sama et al.
Journal of cellular physiology, 228(11), 2222-2231 (2013-04-30)
FUsed in Sarcoma/Translocated in LipoSarcoma (FUS/TLS or FUS) has been linked to several biological processes involving DNA and RNA processing, and has been associated with multiple diseases, including myxoid liposarcoma and amyotrophic lateral sclerosis (ALS). ALS-associated mutations cause FUS to
G Molino et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 131(5), 393-405 (1998-05-30)
D-Sorbitol (SOR) is safe, is easy to measure, and has an exceptionally high extraction ratio in the normal liver of 0.93+/-0.05 (mean+/-SD). Together with the general interest in hepatic hemodynamics, these facts motivated us to review the usefulness of this