Merck
W295205
Sigma-Aldrich
3-Propylidenephthalide
mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG
Sinónimos:
3-Propylidene-1(3H)-isobenzofuranone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Número de FEMA:
2952
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
494
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
10.005
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.586 (lit.)
bp
170 °C/12 mmHg (lit.)
mp
5 °C (lit.)
densidad
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
propylidene phthalide
Organoléptico
spicy; herbaceous; warm
cadena SMILES
CC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-2-5-10-8-6-3-4-7-9(8)11(12)13-10/h3-7H,2H2,1H3/b10-5-
Clave InChI
NGSZDVVHIGAMOJ-YHYXMXQVSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)