Merck
W294306
Sigma-Aldrich
Propyl formate
≥97%
Sinónimos:
n-Propyl methanoate
Seleccione un Tamaño
W294306-SAMPLE-K
US$ 54,60
4 KG
US$ 573,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W294306-SAMPLE-K
US$ 54,60
4 KG
US$ 573,00
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOCH2CH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Número de FEMA:
2943
Beilstein:
1739272
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
340
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.073
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
densidad de vapor
3.03 (vs air)
presión de vapor
100 mmHg ( 29.5 °C)
50 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥97%
temp. de autoignición
851 °F
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
bp
80-81 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
densidad
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
berry; green; ethereal; fruity; rum; sweet
cadena SMILES
[H]C(=O)OCCC
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-6-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
KFNNIILCVOLYIR-UHFFFAOYSA-N
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)