W352316
Pyrrolidine
FG
Sinónimos:
Tetrahydropyrrole, Tetramethyleneimine
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidad de vapor
2.45 (vs air)
presión de vapor
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
temp. de autoignición
653 °F
lim. expl.
10.6 %
índice de refracción
n20/D 1.443 (lit.)
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fishy
cadena SMILES
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
Clave InChI
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?