W290238
(+)-α-Pinene
97%, FG
Sinónimos:
(+)-α-Pinene, (1R,5R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1R,5R)-2-Pinene
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +42°, neat
temp. de autoignición
491 °F
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
α-pinene and β-pinene
Organoléptico
woody; camphoraceous; pine
cadena SMILES
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clave InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.