Merck
W287105
Sigma-Aldrich
Phenethyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Benzyl carbinyl isovalerianate, Phenethyl isopentanoate
Seleccione un Tamaño
W287105-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 99,50
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W287105-SAMPLE-K
US$ 54,60
1 KG
US$ 99,50
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
206.28
Número de FEMA:
2871
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
461
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.466
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.485 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
densidad
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fruity; rose; sweet
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)10-13(14)15-9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
Clave InChI
JIMGVOCOYZFDKB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research