Merck
W282928
Sigma-Aldrich
Orris concrete
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2829
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Iris florentina, Iris germanica
synthetic
grado
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
composición
iron, 15%
origen
France origin
mp
40-46 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apricot; berry; grape; honey; oily; woody; peach; raspberry; sweet; vanilla; violet
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 5 ppm in 5%
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 27-27 (1999)