Merck
W280320
Sigma-Aldrich
3-Octanone
natural (US), ≥97%, FG
Sinónimos:
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4COC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
Número de FEMA:
2803
Beilstein:
1700021
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Número Flavis:
7.062
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
Kosher
natural (US)
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
densidad
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
butter; herbaceous; spicy
cadena SMILES
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
51 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)