This product does not contain palm oil.
W244910
Ethyl octanoate
natural, ≥98%, FCC, FG
Sinónimos:
Ethyl caprylate
Seleccione un Tamaño
US$ 62,20
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 62,20
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
presión de vapor
0.02 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
mp
−48-−47 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (70% ethanol)
densidad
0.867 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
banana; fruity; floral; pineapple
cadena SMILES
CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3
Clave InChI
YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
W244910 ETHYL OCTANOATE NATURAL W244910 (ETHYL CAPRYLATE) Does this contain palm oil?
1 answer-