W255900
Hexanoic acid
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
Acid C6, Caproic acid
Seleccione un Tamaño
US$ 58,50
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 58,50
Productos recomendados
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
4 (vs air)
presión de vapor
0.18 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99%
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refracción
n20/D 1.4161 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
densidad
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
cheese; fatty; sour
cadena SMILES
CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Determination of pesticide residues in soybeans using QuEChERS followed by deep eutectic solvent-based DLLME preconcentration prior to gas chromatography-mass spectrometry analysis.: This study presents a method for detecting pesticide residues in soybeans, involving the use of hexanoic acid in the extraction process, which enhances sensitivity and accuracy in residue analysis (Petrarca et al., 2024).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
102 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?