Merck
W242217
Sigma-Aldrich
Ethyl benzoate
greener alternative
natural, ≥99%, FCC, FG
Sinónimos:
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
Seleccione un Tamaño
W242217-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 79,90
1 KG
US$ 1.040,00
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W242217-SAMPLE-K
US$ 58,50
100 G
US$ 79,90
1 KG
US$ 1.040,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número de FEMA:
2422
Beilstein:
1908172
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
261
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.726
NACRES:
NA.21
US$ 58,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
densidad de vapor
5.17 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 44 °C)
Ensayo
≥99%
temp. de autoignición
914 °F
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
densidad
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
fruity; floral
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Natural occurrence: Feijoa, guava, plum, raspberry, rum, strawberry, Virginia tobacco.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Aplicación
  • GC-MS Silylation Derivative Method to Characterise Black BIC Ballpoint 2-Phenoxyethanol Ratio Evaporation Profile-A Contribution to Ink Ageing Estimation.: This study uses GC-MS to analyze the evaporation profile of inks containing ethyl benzoate, aiding forensic science in the estimation of ink age on documents (Leal et al., 2023).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Taste at 10 ppm
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 102-102 (2003)
Daniel I Perez et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(19), 6914-6925 (2009-09-15)
Thienylhalomethylketones, whose chemical, biological, and pharmaceutical data are here reported, are the first irreversible inhibitors of GSK-3beta described to date. Their inhibitory activity is likely related to the cysteine residue present in the ATP-binding site, which is proposed as a
Alexandra Vinagre et al.
The journal of adhesive dentistry, 17(2), 107-116 (2015-04-29)
This study compared the microtensile bond strengths (μTBS) of two etch-and-rinse (ER) (OptiBond FL [OBFL]; Prime & Bond NT [PBNT]) and three self-etching (SE) (Clearfil SE Bond [CSEB]; Xeno III [XIII]; Xeno V+ [XV+]) adhesives systems to bur-prepared human enamel
Katarzyna Niedojadło et al.
Plant cell reports, 34(12), 2201-2215 (2015-09-12)
Calreticulin expression is upregulated during sexual reproduction of Hyacinthus orientalis, and the protein is localized both in the cytoplasm and a highly specialized cell wall within the female gametophyte. Several evidences indicate calreticulin (CRT) as an important calcium (Ca(2+))-binding protein
Suvi-Katriina Ruokonen et al.
Journal of chromatography. A, 1405, 178-187 (2015-06-15)
The effect of three phosphonium and imidazolium ionic liquids (ILs) on the interaction between liposomes and common pharmaceuticals found in wastewaters was studied. The liposomes comprised zwitterionic phosphatidyl choline and negatively charged phosphatidyl glycerol. A set of common cationic, anionic
Questions
  1. How much is the content of the sample pack? 50mg, 100mg, 500mg etc.
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.