Merck
W237809
Sigma-Aldrich
Diethyl L-tartrate
≥99%, FG
Sinónimos:
(+)-Diethyl L-tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester
Seleccione un Tamaño
W237809-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 76,50
1 KG
US$ 231,00
5 KG
US$ 846,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W237809-SAMPLE-K
US$ 54,60
100 G
US$ 76,50
1 KG
US$ 231,00
5 KG
US$ 846,00
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH(OH)CO2C2H5]2
Número de CAS:
Peso molecular:
206.19
Número de FEMA:
2378
Beilstein:
1727145
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
440
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.446
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥99%
actividad óptica
[α]20/D +8.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
280 °C (lit.)
densidad
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
no known allergens
Organoléptico
fruity; wine-like
cadena SMILES
CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
YSAVZVORKRDODB-PHDIDXHHSA-N
Aplicación
  • Synthesis of l-threitol-based crown ethers and their application as enantioselective phase transfer catalyst in Michael additions.: This study synthesizes l-threitol-based crown ethers using diethyl ʟ-tartrate and explores their efficacy as enantioselective phase transfer catalysts in Michael additions, highlighting their potential in asymmetric synthesis (Rapi et al., 2017).
  • A facile approach for the synthesis of C13-C24 fragments of maltepolides A, C and D.: This research demonstrates a novel synthesis method for C13-C24 fragments of maltepolides A, C, and D using diethyl ʟ-tartrate, facilitating the study and development of these bioactive compounds (Rao & Srihari, 2016).
  • Development of diacyltetrol lipids as activators for the C1 domain of protein kinase C.: This research introduces diacyltetrol lipids synthesized from diethyl ʟ-tartrate, which act as activators for the C1 domain of protein kinase C, offering insights into signal transduction and therapeutic applications (Mamidi et al., 2012).
  • Total synthesis of broussonetine F: the orthoamide Overman rearrangement of an allylic diol.: The paper presents the total synthesis of broussonetine F, utilizing diethyl ʟ-tartrate in an orthoamide Overman rearrangement, showcasing a novel synthetic route for complex natural products (Hama et al., 2011).
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Naoki Miyakoshi et al.
The Journal of organic chemistry, 70(15), 6045-6052 (2005-07-16)
A highly stereoselective method for constructing a (2E)-methoxymethylidene-1,6-dioxaspiro[4.5]decane skeleton has been developed on the basis of the palladium(II)-catalyzed ring-closing reaction of the 3,4-dioxygenated-9-hydroxy-1-nonyn-5-one derivatives as a crucial step. The newly developed procedures could be successfully applied to the first total
Kimberly A Kahle et al.
Electrophoresis, 28(15), 2644-2657 (2007-06-29)
In this second study on dual-chirality microemulsions containing a chiral surfactant and a chiral oil, a less hydrophobic and lower interfacial tension chiral oil, diethyl tartrate, is employed (Part 1, Foley, J. P. et al.., Electrophoresis, DOI: 10.1002/elps.200600551). Six stereochemical
Jiang Weng et al.
The Journal of organic chemistry, 75(9), 3125-3128 (2010-04-17)
A short and practical synthesis of oseltamivir was accomplished in 11 steps from inexpensive and abundant diethyl D-tartrate starting material. This azide-free route featured an asymmetric aza-Henry reaction and a domino nitro-Michael/Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) reaction as the key steps to construct
Aman Ullah et al.
Biomacromolecules, 12(10), 3826-3832 (2011-09-06)
Poultry feather quills have been extruded in a twin screw extruder with sodium sulfite treatment as a reducing agent. The effect of four different plasticizers (ethylene glycol, propylene glycol, glycerol, and diethyl tartrate) on the thermoplastic properties was then investigated.
Total synthesis of the light-harvesting carotenoid peridinin.
Thomas Olpp et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(24), 4023-4027 (2006-05-10)