W237507
Diethyl malonate
≥98%, FG
Sinónimos:
Malonic acid diethyl ester
Seleccione un Tamaño
US$ 54,60
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 54,60
Productos recomendados
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
densidad de vapor
5.52 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 40 °C)
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
−51-−50 °C (lit.)
densidad
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; green; fruity; sweet
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
Clave InChI
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Synthesis and biological activities of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous cannabinoid receptor ligand.: This study by Suhara et al. focuses on the synthesis of novel structural analogues of 2-arachidonoylglycerol, an endogenous ligand for cannabinoid receptors. The research highlights the utilization of diethyl malonate in the synthesis process, emphasizing its importance in creating biologically active compounds with potential therapeutic applications in modulating cannabinoid receptor activity (Suhara et al., 2001).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?