Merck
D95204
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylmalonate
99%
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 68,70
US$ 68,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 68,70
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(COOC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
188.22
Beilstein:
607635
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 68,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.416 (lit.)
bp
75-77 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)C(CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
VQAZCUCWHIIFGE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
89 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)