Merck
W233404
Sigma-Aldrich
Coriander oil
natural, FCC, FG
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
origen biológico
Coriandrum sativum L.
Nivel de calidad
grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
actividad óptica
[α]20/D +11.0°, neat
composición
Contains Camphor, IFRA and EU 1223/2009 restricted Geraniol and EU1223/2009 restricted Linalool and Limonene (sum of D, L, and DL)
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
densidad
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
linalool, limonene (sum of D, L and DL), geraniol, camphor
Organoléptico
floral; sweet
Nota de preparación
Extraction method: steam distillation
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)