W229210
Cinnamon leaf oil
Ceylon origin, FG
Sinónimos:
Cinnamomum zeylanicum
Seleccione un Tamaño
US$ 62,70
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 62,70
Productos recomendados
origen biológico
Cinnamonum zeylanicum Blume
Nivel de calidad
grado
FG
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
actividad óptica
[α]20/D +0.7°, neat
origen
Ceylon origin
índice de refracción
n20/D 1.5330
bp
194-234 °C
densidad
1.041 g/mL at 25 °C
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; clove; spicy; woody
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?