Merck
W229202
Sigma-Aldrich
Cinnamon oil, ceylon type
FCC, FG
Sinónimos:
Cinnamomum zeylanicum
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2292
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
actividad óptica
[α]20/D −0.5°, neat
origen
Sri Lanka origin
índice de refracción
n20/D 1.533
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
cinnamon; clove; spicy; woody
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)