Merck
W225002
Sigma-Aldrich
(−)-Carvyl acetate
mixture of cis and trans, ≥98%, FG
Sinónimos:
(1RS,5R)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenyl acetate
Seleccione un Tamaño
W225002-SAMPLE-K
US$ 56,20
100 G
US$ 142,00
1 KG
US$ 952,00
10 KG
US$ 6.990,00
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W225002-SAMPLE-K
US$ 56,20
100 G
US$ 142,00
1 KG
US$ 952,00
10 KG
US$ 6.990,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Número de FEMA:
2250
Beilstein:
2330666
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
2063
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.215
NACRES:
NA.21
US$ 56,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
actividad óptica
[α]20/D -50°, neat
índice de refracción
n20/D 1.475 (lit.)
bp
77-79 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; minty; sweet
cadena SMILES
CC(=C)C1CC=C(C)C(C1)OC(C)=O
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)12(7-11)14-10(4)13/h5,11-12H,1,6-7H2,2-4H3
Clave InChI
YTHRBOFHFYZBRJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)