Merck
W207403
Sigma-Aldrich
Amyl hexanoate
≥98%, FG
Sinónimos:
n-Pentyl hexanoate, Amyl caproate, Hexanoic acid pentyl ester, NSC 46119, NSC 53794, Pentyl caproate
Seleccione un Tamaño
W207403-SAMPLE
US$ 54,60
100 G
US$ 70,00
1 KG
US$ 142,00
20 KG
US$ 2.390,00
9 KG
US$ 2.650,00
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W207403-SAMPLE
US$ 54,60
100 G
US$ 70,00
1 KG
US$ 142,00
20 KG
US$ 2.390,00
9 KG
US$ 2.650,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CO2(CH2)4CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
186.29
Número de FEMA:
2074
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
315
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.065
NACRES:
NA.21
US$ 54,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥98%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
densidad
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; fruity; waxy; sweet
cadena SMILES
CCCCCOC(=O)CCCCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-7-9-11(12)13-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
WRFZKAGPPQGDDQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Amyl hexanoate is a volatile flavor compound that is reported to occur in mayhaw fruit[1], apricot[2], and banana.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification of volatile compounds from ripe mayhaw fruit (Crataegus opaca, C. aestivalis, and C. rufula).
Horvat RJ, et al.
Journal of Food Quality, 14(4), 307-312 (1991)
Volatile constituents of apricot (Prunus armeniaca).
Takeoka GR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(2), 471-477 (1990)
Biogenesis of banana volatiles.
Tressl R & Drawert F.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 21(4), 560-565 (1973)
Wei Wu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 43(12), 1855-1863 (2015-09-12)
The multispecific organic anion drug transporters OAT6 (SLC22A20) and OAT1 (SLC22A6) are expressed in nasal epithelial cells and both can bind odorants. Sequence analysis of OAT6 revealed an evolutionarily conserved 79-amino acid (AA) fragment present not only in OAT6 but