Documentos clave
TEM-LC200NI25
Sigma-Aldrich
Lacey Carbon Supported Nickel Grids
size 200 mesh, size 50 nm , hole size, box of 25 ×
Sinónimos:
Lacey/Carbon, 200 Mesh, Nickel, 25pk
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-LC200NI25 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 25 ×
tamaño
200 mesh
50 nm , hole size
Descripción general
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)