Documentos clave
TEM-HC300-CU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-HC300-CU-UL no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 25
tamaño
300 mesh
Descripción general
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Copper grids, 300 Mesh, 25/box
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)