Documentos clave
TEM-G200CP
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Copper/Palladium Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Sinónimos:
SQUARE MESH CU/PD 100 VIAL
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-G200CP no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
vial of 100
tamaño
200 mesh
Descripción general
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper/Palladium Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)