Documentos clave
TEM-FF100CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
Sinónimos:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 100 MESH UL 50/BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-FF100CUUL no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
tamaño
100 mesh
Descripción general
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)