Documentos clave
TEM-CF300-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Thick, size 300 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-CF300-CU-TH no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
box of 50
tamaño
300 mesh
Descripción general
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 300 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)