Documentos clave
TEM-CF200-NI-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
envase
box of 50
tamaño
200 mesh
Descripción general
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 200 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)