Documentos clave
BASMF2014
Sigma-Aldrich
Gold Electrode (Au) for Voltammetry
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 590,00
US$ 590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 590,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
US$ 590,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99.95%
Diámetro
1.6 mm , 1.651mm - 1.626mm
Información legal
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)