Documentos clave
TEM-7596407
Sigma-Aldrich
OMNI Probe Copper 3-Post Lift-Out Grid
pack of 100 (per vial)
Sinónimos:
Omniprobe Lift-Out Grid, 3-Post, Side Access, CU
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
El producto TEM-7596407 no se vende actualmente en su país. Póngase en contacto con el Servicio técnico
envase
pack of 100 (per vial)
Descripción general
3 post copper lift-out grids, 35 micron thick with 1 edge lower for easy access.
Envase
Packaged in glass vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)