Merck
T81809
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony(III)
99%
Sinónimos:
Antimony(III)triphenyl, Triphenylstibine
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 53,30
100 G
US$ 128,00
US$ 53,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 53,30
100 G
US$ 128,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)3Sb
Número de CAS:
Peso molecular:
353.07
Beilstein:
3608108
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 53,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: antimony
reagent type: catalyst
bp
377 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
cadena SMILES
c1ccc(cc1)[Sb](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clave InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 51 Antimony
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.