Merck
T62006
Sigma-Aldrich
Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal
90%
Sinónimos:
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
About This Item
Fórmula lineal:
CF3CH(OH)OCH2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.09
Beilstein:
906797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
90%
impurezas
≤12% water
índice de refracción
n20/D 1.342 (lit.)
bp
104-105 °C/745 mmHg (lit.)
densidad
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[O-]c1ccccc1
InChI
1S/C4H7F3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h3,8H,2H2,1H3
Clave InChI
KLXJPQNHFFMLIG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Alternative to gaseous unstable trifluoroacetaldehyde: used to prepare α-trifluoromethylated alcohols for antifungals, antitumor, and chemotherapeutic agents.[1][2][3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 32, 3823-3823 (1991)
Tetrahedron Asymmetry, 2, 235-235 (1991)
Tetrahedron Letters, 33, 1351-1351 (1992)