Merck
T54801
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trichloroethanol
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
Trichloroethyl alcohol
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 98,10
500 G
US$ 406,00
US$ 98,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 98,10
500 G
US$ 406,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CCH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
149.40
Beilstein:
1697495
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 98,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
5.16 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.49 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
17.8 °C (lit.)
densidad
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
Clave InChI
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
The 2,2,2-Trichloroethyl (TCE) moiety of 2,2,2-trichloroethanol is mainly used as a protecting group for acids, acetals and also phosphoryl groups of nucleotides.[1] It can be easily cleaved by zinc reduction.[2]
Some of its other application include:
  • Conversion of per-O-acetylated sugars to per-O-acetylated trichloroethyl derivatives.[3]
  • Preparation of TCE ester of chlorosulfuric acid.[4]
  • Preparation of 2,2,2-trichloroethyl acetimidate hydrochloride.[5]
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis null
Preparation of N1?Phenylacetamidine 4?Bromobenzoate Using 2, 2, 2?Trichloroethyl Acetimidate Hydrochloride.
Wei L & Caron S.
Organic Syntheses, 174-181 null
Synthesis and protection of aryl sulfates using the 2, 2, 2-trichloroethyl moiety.
Liu Y, et al.
Organic Letters, 6(2), 209-212 (2004)
2, 2, 2-Trichloroethyl chloroformate: a general reagent for demethylation of tertiary methylamines.
Montzka TA, et al.
Tetrahedron Letters, 15(14), 1325-1327 (1974)
Sophie Scheidecker et al.
Human mutation, 40(10), 1826-1840 (2019-05-23)
Mutations in genes encoding aminoacyl-tRNA synthetases have been reported in several neurological disorders. KARS is a dual localized lysyl-tRNA synthetase and its cytosolic isoform belongs to the multiple aminoacyl-tRNA synthetase complex (MSC). Biallelic mutations in the KARS gene were described
Questions
  1. Is 2,2,2-Trichloroethanol (# T54801-100G) dissolved in Methanol? What is the base solvent for this compound?
    1 answer
    1. This is a neat chemical with an Ethanol base and does not contain Methanol.