T31003
Ácido tioláctico
95%
Sinónimos:
Ácido 2-mercaptopropiónico
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
203-208 °C (lit.)
mp
10-14 °C (lit.)
densidad
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O2S/c1-2(6)3(4)5/h2,6H,1H3,(H,4,5)
Clave InChI
PMNLUUOXGOOLSP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Thiolactomycin via oxathiolanone intermediate.[1]
- 4-Thiazolidinones by reacting various Schiff bases with thioglycolic acid.[2]
- 1,4-Naphthoquinone derivatives containing sulfur atom for antibacterial and antiviral activity studies.[3]
It can also be used as a bidental chelating agent for the surface modification of titanium dioxide (TiO2) nanoparticles for the removal of cadmium from waste water.[4]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?